Stampa…
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)aniline
PC303266-1G PC303266-250MG
APOSPC303266-1GEA 1840 EUR
APOSPC303266-1G APOSPC303266-250MG
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₆NS
Peso molecolare: 237,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054193
CAS Number: 864230-06-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II