Stampa…
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 1040 EUR
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986848
CAS Number: 1706446-37-8