Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 1120 EUR
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₄O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054222
CAS Number: 1446478-70-1