Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303242-1G PC303242-250MG
APOSPC303242-1GEA 990 EUR
APOSPC303242-1G APOSPC303242-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 273.036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103374
CAS Number: 1823541-32-7