Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 991 EUR
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Peso molecolare: 289,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054209
CAS Number: 1706430-35-4