Stampa…
2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303240-1G PC303240-250MG
APOSPC303240-1GEA 982 EUR
APOSPC303240-1G APOSPC303240-250MG
2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone 97%
2',3'-Difluoro-5'-methoxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Peso molecolare: 200,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986846
CAS Number: 1706436-19-2