Stampa…
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 959 EUR
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₂
Peso molecolare: 272,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986831
CAS Number: 1706436-17-0