Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 956 EUR
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103373
CAS Number: 1823577-71-4