3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₄Cl₂F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103372 CAS Number: 1824274-76-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |