3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₄Cl₂F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28054208 CAS Number: 1706458-58-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |