Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 902 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Peso molecolare: 274,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399733
CAS Number: 1261852-46-3