Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 902 EUR
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₃S
Peso molecolare: 242,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054211
CAS Number: 1706458-18-5