2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303226-1G
PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA
902
EUR
APOSPC303226-1G
APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₅ClF₂O₃S Peso molecolare: 242,628 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12922651 CAS Number: 1208074-96-7 |