Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 898 EUR
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054204
CAS Number: 1706439-04-4