Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC303222-1G PC303222-100MG PC303222-250MG
APOSPC303222-1GEA 1050 EUR
APOSPC303222-1G APOSPC303222-100MG APOSPC303222-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922581
CAS Number: 1208078-24-3