Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 839 EUR
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185342
CAS Number: 376637-88-6