6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303218-1G
PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA
200
EUR
APOSPC303218-1G
APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₅ClF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27986855 CAS Number: 1706435-05-3 |