Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 846 EUR
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇F₄N
Peso molecolare: 217,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103371
CAS Number: 1823323-72-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III