Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303214-1G PC303214-250MG
APOSPC303214-1GEA 846 EUR
APOSPC303214-1G APOSPC303214-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Peso molecolare: 193,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20725977
CAS Number: 1000590-79-3