Stampa…
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303212-1G PC303212-250MG
APOSPC303212-1GEA 846 EUR
APOSPC303212-1G APOSPC303212-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986838
CAS Number: 1706430-72-9