6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303211-1G
PC303211-250MG
PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA
866
EUR
APOSPC303211-1G
APOSPC303211-250MG
APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₅ClF₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27986856 CAS Number: 1706446-43-6 |