5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303210-1G
PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA
720
EUR
APOSPC303210-1G
APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₃ClF₄O₂S Peso molecolare: 262,609 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185646 CAS Number: 915763-87-0 UN: 1760 ADR: 8,III |