Stampa…
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 789 EUR
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
Peso molecolare: 193,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986853
CAS Number: 1706430-24-1