Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 789 EUR
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂F₃NO
Peso molecolare: 256,009 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054210
CAS Number: 1706458-14-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III