Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 789 EUR
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₄S
Peso molecolare: 290,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176696
CAS Number: 1010422-55-5