Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303203-1G PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA 789 EUR
APOSPC303203-1G APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
Peso molecolare: 226,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24310152
CAS Number: 1548143-20-9
UN: 1760
ADR: 8,III