Stampa…
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303201-1G PC303201-250MG PC303201-5G
APOSPC303201-1GEA 866 EUR
APOSPC303201-1G APOSPC303201-250MG APOSPC303201-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986840
CAS Number: 1706435-01-9