Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 765 EUR
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
Peso molecolare: 307.923 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103368
CAS Number: 1823323-67-6
UN: 3265
ADR: 8 III