Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303194-1G PC303194-250MG
APOSPC303194-1GEA 734 EUR
APOSPC303194-1G APOSPC303194-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇F₄N
Peso molecolare: 217,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054190
CAS Number: 1706438-79-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III