Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303193-1G PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA 731 EUR
APOSPC303193-1G APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103367
CAS Number: 1824048-80-7