Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 731 EUR
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103366
CAS Number: 1824271-11-5