Stampa…
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 734 EUR
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 225,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986849
CAS Number: 1706436-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III