Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 605 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Peso molecolare: 279,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827565
CAS Number: 132481-85-7
UN: 3265
ADR: 8,II