3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₂Cl₃FO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28054224 CAS Number: 1706436-29-4 UN: 1760 ADR: 8,III |