Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 677 EUR
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Peso molecolare: 274,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054196
CAS Number: 1706435-10-0