Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 676 EUR
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637310
CAS Number: 612541-12-5
UN: 1759
ADR: 8,III