Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 440 EUR
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185469
CAS Number: 1214346-10-7
UN: 3265
ADR: 8,II