Stampa…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 677 EUR
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Peso molecolare: 263,501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054218
CAS Number: 1706446-66-3
UN: 1760
ADR: 8,III