3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303176-1G
PC303176-250MG
APOSPC303176-1GEA
674
EUR
APOSPC303176-1G
APOSPC303176-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₈H₄Cl₂F₃NO Peso molecolare: 258,025 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28054200 CAS Number: 1706446-52-7 |