Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 654 EUR
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054202
CAS Number: 1706438-98-3
UN: 1760
ADR: 8,II