3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303174-1G
PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA
510
EUR
APOSPC303174-1G
APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₅Cl₂F₃O Peso molecolare: 245,026 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103365 CAS Number: 1824048-31-8 |