Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 510 EUR
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 261,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054206
CAS Number: 1706458-54-9