Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303172-1G PC303172-250MG
APOSPC303172-1GEA 630 EUR
APOSPC303172-1G APOSPC303172-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Peso molecolare: 273.036 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103364
CAS Number: 1823541-26-9