Stampa…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 621 EUR
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₃F₃O₂
Peso molecolare: 293,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28054195
CAS Number: 1706458-00-5