2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303170-1G
PC303170-250MG
APOSPC303170-1GEA
620
EUR
APOSPC303170-1G
APOSPC303170-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₉H₇BrF₄ Peso molecolare: 271.049 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28054188 CAS Number: 1706438-74-5 |