Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 620 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₈F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103363
CAS Number: 1824048-70-5