Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 585 EUR
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103361
CAS Number: 1823323-63-2
UN: 3261
ADR: 8,III