2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303164-1G
PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA
585
EUR
APOSPC303164-1G
APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₁₀H₈F₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28103360 CAS Number: 1824274-63-6 |