2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303163-1G
PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA
574
EUR
APOSPC303163-1G
APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄ClF₄N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27986847 CAS Number: 105172-78-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |