Stampa…
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC303162-5G PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA 574 EUR
APOSPC303162-5G APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27986859
CAS Number: 1706461-21-3